Learn More
Acide rétinoïque, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11465290
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.1 g
0.5 g
2 g
Conditionnement:
0.10g
0.50g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11465290 0.5 g 0.50g
11485290 0.1 g 0.10g
11475290 2 g 2g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11465290 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 044540.02
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Le rétinol tout-trans, vitamine A, rétinol, nº CAS 68-26-8, est une vitamine liposoluble qui lie les récepteurs rétinoïdes dans les cellules.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
• L’all-trans-rétinol, communément appelé vitamine A, est un nutriment essentiel liposoluble
•L’all-trans-rétinol est impliqué dans la signalisation hormonale via les récepteurs rétinoïdes
•Il s’agit d’un important régulateur de la division cellulaire et de l’apoptose
•Sa carence peut entraîner des troubles de la vision, des os, du système immunitaire et de la peau
Applications
• Convient à la recherche sur la différenciation cellulaire, le développement embryonnaire, l’immunologie et bien plus encore
• Qualité laboratoire, usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 302-79-4
Formule moléculaire C20H28O2
Poids moléculaire (g/mol) 300.44
Numéro MDL MFCD00001551
Clé InChI SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Synonyme retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
CID PubChem 444795
ChEBI CHEBI:15367
SMILES C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Retinoic acid
Point de fusion 180°C to 182°C
Quantité 0.5 g
Beilstein 2057223
Sensibilité Light sensitive
Merck Index 14,8165
Informations sur la solubilité Soluble in ethanol,acetate,dimethyl formamide,dimethyl sulfoxide,chloroform,methanol,acetone and dichloromethane. Insoluble in water and ether.
Nom IUPAC Acide(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9(2,6,6-triméthylcyclohexèn-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraénoïque
Poids de la formule 300.44
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Retinoic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: all-trans-Retinoic acid