Description
L’acide rétinoïque (AR) est une petite molécule lipophile, non peptidique, dérivée de la vitamine A. Elle affecte la transcription génétique et module une grande variété de processus biologiques, y compris la prolifération et la différenciation cellulaires, notamment l’apoptose.
- La transcription génétique médiée par l’acide rétinoïque dépend du taux de transport de l’acide rétinoïque vers les cellules cibles et du moment de l’exposition de l’acide rétinoïque aux RAR (récepteurs de l’acide rétinoïque) dans les tissus cibles.
- L’acide rétinoïque tout-trans (ATRA – All-trans-Retinoic acid) est un ligand pour le récepteur d’acide rétinoïque (RAR) et le récepteur X rétinoïde (RXR).
- Les RAR et RXR liés agissent comme des facteurs de transcription qui régulent la croissance et la différenciation des cellules normales et malignes.
- Les cytochromes P450 (CYP) catalysent la 4-hydroxylation de l’ATRA.
- L’acide rétinoïque amorce la transformation des cellules souches embryonnaires en neurones.
Spécification
Spécification
| Point de fusion | 173 °C à 183 °C |
| Quantité | 50 mg |
| Informations sur la solubilité | Soluble dans du méthanol, du chloroforme (40 mg/mL) ou de l’acétone (30 mg/mL), légèrement soluble dans de l’éthanol. |
| Nom IUPAC | Acide(2E,4E,6E,8E)-3,7-diméthyl-9(2,6,6-triméthylcyclohexèn-1-yl)nona-2,4,6,8-tétraénoïque |
| Poids de la formule | 300.4 |
| Forme physique | Poudre de jaune vif |
Sécurité et traitement
- trétinoine
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H300-Mortel en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale..