Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA pour protéine de liaison du rétinol
Code produit. p-200006767
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
10 pièces
96 pièces
Code produit. 17104863
Marque: Invitrogen™ EIARBP
L’ELISA compétitive de la protéine de liaison du rétinol quantifie la protéine de liaison du rétinol (RBP) dans le sérum, le plasma, l’urine, la salive, les extraits fécaux séchés ou le milieu de culture cellulaire.
The Retinol Binding Protein Competitive ELISA quantitates retinol binding protein (RBP) in serum, plasma, urine, saliva, dried fecal extracts or cell culture medium.∣Principle of the method: The Retinol Binding Protein Competitive ELISA research-use-only kit is designed to quantitatively measure RBP independent of species. An RBP standard is provided to generate a standard curve for the assay and all samples are read off a user-generated standard curve. Standards or diluted samples are pipetted into a clear microtiter plate coated with anti-sheep IgG antibodies. Anti-sheep RBP antibodies and RBP-peroxidase conjugate is added to the wells. The RBP-peroxidase conjugate and any RBP in the sample will compete to bind to the anti-sheep RBP antibodies. After incubation, the plate is washed and substrate is added. The substrate reacts with the bound RBP-peroxidase conjugate. After a 30 min incubation, the reaction is stopped and the intensity of the generated color is detected in a microtiter plate reader at 450 nm. The intensity of the generated color corresponds inversely to the amount of RBP present in the sample.∣Rigorous validation: Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Ce gène code la protéine porteuse impliquée dans le transport du rétinol (alcool de vitamine A) du site de stockage du foie au tissu périphérique.La vitamine A est une vitamine liposoluble nécessaire à la croissance, à la reproduction, à la différenciation des tissus épithéliaux et à la vision.Plusieurs variantes de transcription codant différentes isoformes ont été trouvées pour ce gène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion C CRABP-I ; protéine de liaison du rétinol cellulaire 1 ; protéine de liaison du rétinol cellulaire ; protéine de liaison du rétinol cellulaire I ; CRABP-I ; CRBP ; CRBP1 ; CRBPI ; CRBP-I ; PROTÉINE DE QUALITÉ FAIBLE : protéine de liaison du rétinol 1 ; mCRBPI ; RBP ; RBP1 ; RBP-1 ; RBPC ; rétinol ; liaison rétinol ; protéine de liaison rétinol ; protéine de liaison rétinol 1 ; protéine de liaison rétinol 1, cellulaire ; protéine de liaison rétinol 1 ; protéine de liaison rétinol 1, cellulaire
Plage de dosage 7,8 à 1 000 ng/ml, 7,8 à 1 000 ng/ml, 7,8 à 1 000 ng/ml
Sensibilité du dosage 1,36 ng/ml, 1,36 µg/ml, 1,36 µg/ml
Conjugué HRP
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Fecal Extract, Plasma, Serum, Supernatant, Urine
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P09455
Symbole de gène(s) Rbp1
Coefficient de variation inter-dosage 12%
Coefficient de variation intra-dosage 5%
Contenus des kits Plaque de 96 puits revêtue d’anti-IgG
Étalon
Concentrat de tampon de dosage
Anticorps de capture
Antigène conjugué à la HRP
Concentrat de tampon de lavage
Substrat de TMB
Solution d’arrêt
Thermoscelleur pour plaques, Standard, Assay Buffer Concentrate, Capture Antibody, HRP-conjugated Antigen, Wash Buffer Concentrate, TMB Substrate, Stop Solution, Plate Sealer
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Sérum, 50 µl ; plasma, 50 µl ; extrait fécal, 50 µl ; urine, 12,5 µl ; surnageant, 50 µl
Conditions de stockage -20°C
Cible RBP1
Heure du test 45 min
Durée totale du dosage 1 h 30 min