Learn More
Fisherbrand™ Base du support de cornue
Code produit. p-8012496 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
160 mm
200 mm
250 mm
315 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11558092
Il en reste null
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Obtenez des résultats optimaux grâce à ce support à distance en acrylique texturé résistant aux acides. Les supports de base de statif Fisherbrand™ sont l’un des instruments les plus couramment utilisés dans les expériences.
  • Acier pressé fini dans une peinture acrylique texturée résistante à l’acide
  • Filetage M10 x 1,5 mm
  • Trous filetés de 10 mm
  • Le support à trou unique possède un trou situé au centre de la largeur
  • Le support à double trou a un trou situé au centre de la largeur et un emplacement central sur toute la longueur
  • Couramment utilisé dans la filtration et l’expérience de chauffage
  • L’un des instruments les plus couramment utilisés dans les expériences
  • Appareil simple pour les réactions chimiques de laboratoire
Specifications
Longueur (métrique) 200 mm
Largeur (métrique) 125 mm
Type de produit Base du support de cornue
Diamètre du filetage 10 mm
Finition Acier embouti
Quantité 1 de chaque