Learn More
Brady™ Courroie à barrière rétractable avec montants noirs
Click to view available options
Couleur:
Jaune fluorescent
Rouge bordeaux
Vert
Longueur (métrique):
2 m
3,5 m
Conditionnement:
1 pièce
Description
- For traffic control.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Courroie à barrière rétractable |
| Alternate Part Number | ADAPT BK BARRIER BELT 2M 804325 GREEN |
| Couleur | Vert |
| Matériau | Acier |
| Description | Retractable Barrier Belt - 2 Meters with Black Posts |
| À utiliser avec (application) | Traffic Control |
| Hauteur (impériale) | 3.94 in. |
| Hauteur (métrique) | 100 mm |
| Comprend | Courroie à barrière rétractable de 2 m avec montants noirs |
| Longueur (impériale) | 6.6 ft. |
| Afficher plus |