Learn More
Brady™ Courroie à barrière rétractable avec montants en argent
Code produit. p-8006775
Click to view available options
Couleur:
Jaune fluorescent
Noir / jaune
Rouge bordeaux
Vert
Longueur (métrique):
2 m
3,5 m
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11751156
Marque: Brady™ 912677
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Retractable Barrier Belt with Silver Posts for traffic control.
  • For traffic control.
Spécification
Type de produit Courroie à barrière rétractable
Alternate Part Number ADAPT FR BARRIER BELT 2M 804326 DK RED
Couleur Rouge bordeaux
Matériau Acier
Description Retractable Barrier Belt - 2 Meters with Silver Posts
À utiliser avec (application) Traffic Control
Hauteur (impériale) 3.94 in.
Hauteur (métrique) 100 mm
Comprend Barrière rétractable de 2 m avec piliers en argent
Longueur (impériale) 6.6 ft.
Longueur (métrique) 2 m
Quantité 1 de chaque
Poids (métrique) 12 kg
Largeur (impériale) 3.94 in.
Largeur (métrique) 100 mm