Learn More
Rétrorsine 100 μg/mL dans l'eau, Dr. Ehrenstorfer
Code produit 30324295
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
1mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30324295 1 mL 1mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30324295 Fournisseur Dr. Ehrenstorfer Code fournisseur DREA16812500WA100
Découvrez les documents de référence certifiés du Dr Ehrenstorfer : Disponibles sous de multiples formats, y compris des mélanges réglementaires multicomposants, ces solutions vous permettent de réaliser des analyses alimentaires et environnementales de qualité traçable et certifiée ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Retrorsine
CAS 480-54-6
Noms d’analytes ou de composants Retrorsine
Conditions d’expédition +20°C
Formule moléculaire C18 H25 N O6
Concentration 100 μg/mL
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme Retrorsine (6CI,7CI,8CI), Senecionan-11,16-dione, 12,18-dihydroxy-, (3Z,5R,6S,14aR,14bR)-3-Ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-methyl[1,6]dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, NSC 107659, Retrorsin, [1,6]Dioxacyclododecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,7-dione, 3-ethylidene-3,4,5,6,9,11,13,14,14a,14b-decahydro-6-hydroxy-6-(hydroxymethyl)-5-methyl-, [5R-(3Z,5R*,6S*,14aR*,14bR*)]-, β-Longilobine
Formule InChI InChI=1S/C18H25NO6/c1-3-12-8-11(2)18(23,10-20)17(22)24-9-13-4-6-19-7-5-14(15(13)19)25-16(12)21/h3-4,11,14-15,20,23H,5-10H2,1-2H3/b12-3-/t11-,14-,15-,18-/m1/s1
SMILES C\C=C/1\C[C@@H](C)[C@](O)(CO)C(=O)OCC2=CCN3CC[C@@H](OC1=O)[C@@H]23
Solvent or Matrix Water
Poids moléculaire (g/mol) 351.39
Quantité 1 mL
Poids de la formule 351.1682 g/mol