Learn More
RETSCH Cuvettes en aluminium pour presse à pelletisation PP25
374.55€ - 448.00€
Spécification
Type | Coupelle en aluminium |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Presse à pelletisation PP 25 |
Matériau | Aluminum |
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Diamètre (métrique) | Comprend | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11718224
|
RETSCH
22.005.0001 |
32 mm | 1000 unités |
426.12€
1000 pièces |
Expédition estimée: 13-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11964752
|
RETSCH
22.005.0002 |
40 mm | 600 unités |
374.55€
1 pièce |
En stock Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
11728224
|
RETSCH
22.005.0002 |
40 mm | 600 unités |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Spécification
Coupelle en aluminium | |
Presse à pelletisation PP 25 | |
Aluminum |