Learn More
RETSCH Bol de broyage CryoMill
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Adaptateur pour broyeur cryogénique CryoMill
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Bol de broyage en acier inox avec couvercle à visser
- Le bol de broyage est refroidi en continu avec de l’azote liquide provenant du système de refroidissement intégré avant et pendant le processus de broyage
Spécification
Spécification
| Type de produit | Bol de broyage |
| Capacité (impériale) | 0,16 oz. |
| Capacité (métrique) | 5 mL |
| Type de bouchon | Bouchon vissé |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour le broyage cryogénique |
| À utiliser avec (équipement) | Adaptateur pour broyeur cryogénique CryoMill |
| Matériau | Acier inoxydable |