Learn More
RETSCH Billes de broyage pour broyeur mélangeur
Code produit. 10458722 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Diamètre (impériale):
0,35 po
0,47 in
0,78 in
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10458722
Marque: RETSCH 05.368.0037
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Billes de broyage en acier inoxydable à utiliser avec les unités Mixer Mill
  • Composition approximative : 84,5 % Fe, 13 % Cr.
  • Densité approximative : 7700 kg/m3
Spécification
Type de produit Boulet de broyage
Composition 84,5 % Fe, 13 % Cr
Diamètre (impériale) 0,47 in
Diamètre (métrique) 1,2 cm
À utiliser avec (application) Idéal pour augmenter le degré de mélange, broyage
À utiliser avec (équipement) Broyeur-mélangeur MM 200
Matériau Acier inoxydable