Learn More
RETSCH MM 400 Mixer Mills: Grinding Jars
Marque:  RETSCH 02.462.0213
Code produit. 10120622
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Bols et billes pour vibro-broyeurmm200,mm400, Cryomill
• Guide d'utilisation des bols et billes
• Bol volume utile admission billes
• 1,5mL 0,5mL 1mm 1 à 2 x φ 5mm 5mL 2mL 2mm 1 à 2 x φ 7mm 10mL 4mL 4mm 1 à 2 x φ 9 ou 12mm 25mL 10mL 6mm 2 x φ 12 ou 1 x φ 15*mm 35mL 15mL 6mm 1 x φ 20mm 50mL 20mL 8mm 1 x φ 25mm
• *Bille φ 15mm sur demande
• MM400
Certificats
Voir les accessoires
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.