Learn More
RETSCH Flacons de réaction Safe-Lock
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 ml
Conditionnement:
1000 pièces
Description
- Capacité : 2 ml
- Vendus par 1000/boîte.
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 2 ml |
| Volume (métrique) | 2 mL |
| Capacité (impériale) | 0,54 dr. |