Learn More
RETSCH Tamis de test : mailles 13 ou moins
Code produit. 10095011 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
1,7mm
2 mm
2,36mm
2,8mm
3,35mm
4 mm
4,75mm
5,6mm
6,3mm
6,7mm
8 mm
9,5mm
11,2mm
12,5mm
13,2mm
16 mm
19 mm
22,4mm
26,5mm
31,5mm
37,5mm
45mm
50mm
53 mm
63 mm
75 mm
90 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10095011
Marque: RETSCH 60.150.037500
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Acier inox avec toile métallique
Dimensions : 8 x 2 po (dia. x P) (20,3 x 5 cm)
Compliance
Conformes à la norme ASTM E11
Spécification
Profondeur (impériale) 2 po
Profondeur (métrique) 5,08cm
Porosité 37,5mm
Type Tamis
Certifications/Conformité ISO 3310
Diamètre (impériale) externe 8 po
Matériau Acier inoxydable
Norme Tyler Maille 1,5
Standard U.S. N° 1,5
À utiliser avec (application) Idéal pour les scories de ciment, produits chimiques, café, matériaux de construction, fertilisants, mastics, farines, grains, poudres métalliques, minéraux, noix, plastiques, sable, semences, sols, lessive en poudre, etc.
Diamètre (métrique) externe 8 in
Mesh Material Acier inoxydable