Learn More
RETSCH Tamis de test : mailles 14 ou plus
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1 mm
106 μm
1,18mm
125 μm
1,4mm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Profondeur (impériale) | 2 po |
| Profondeur (métrique) | 5,08cm |
| Porosité | 125 μm |
| Type | Tamis |
| Certifications/Conformité | ASTM E11 |
| Diamètre (impériale) externe | 8 po |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Norme Tyler | Maillage 120 |
| Standard U.S. | 120 |
| À utiliser avec (application) | Idéal pour les scories de ciment, produits chimiques, café, matériaux de construction, fertilisants, mastics, farines, grains, poudres métalliques, minéraux, noix, plastiques, sable, semences, sols, lessive en poudre, etc. |
| Afficher plus |