Learn More
RETSCH Tamis de test : mailles 14 ou plus
Code produit. p-2827115 Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
20 μm
25 μm
32 μm
38 μm
45 μm
53 μm
63 μm
75 μm
90 μm
1 mm
106 μm
1,18mm
125 μm
1,4mm
150 μm
180 μm
212 μm
250 μm
300 μm
355 μm
425 μm
500 μm
600 μm
710 μm
850 μm
25 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10014791
Marque: RETSCH 60.150.000020
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Acier inox avec toile métallique
Spécification
Profondeur (impériale) 2 po
Profondeur (métrique) 5,08cm
Porosité 20 μm
Type Tamis
Certifications/Conformité ASTM E11
Diamètre (impériale) externe 8 po
Matériau Acier inoxydable
Norme Tyler Maillage 635
Standard U.S. 635
À utiliser avec (application) Idéal pour les scories de ciment, produits chimiques, café, matériaux de construction, fertilisants, mastics, farines, grains, poudres métalliques, minéraux, noix, plastiques, sable, semences, sols, lessive en poudre, etc.
Diamètre (métrique) externe 203 mm
Mesh Material Acier inoxydable