Learn More
RETSCH Dispositif de serrage pour tamiseuse à vibrations
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Type de produit:
Dispositif de serrage
Dispositif de serrage confort
À utiliser avec (équipement):
AS 450 Control
Tamis de 400 à 450 mm de diamètre
Conditionnement:
1 pièce
Description
Couvercle de fixation pour tamiseuse AS
• Choisissez le couvercle à fixation rapide pour un serrage maximum et une diminution importante du niveau sonore. Tous les couvercles sont
• Les couvercles pour tamisage à sec sont munis d'un hublot plexi sauf le couvercle plat 26796
• Les couvercles pour tamisage humide sont équipés d'une buse répartissant l'eau sur la totalité de la surface du tamis. (sur demande pour tamis φ 315mm)
• Couvercle pour tamis φ 300/315/400/450mm
• Pour tamisage à sec
• Choisissez le couvercle à fixation rapide pour un serrage maximum et une diminution importante du niveau sonore. Tous les couvercles sont
• Les couvercles pour tamisage à sec sont munis d'un hublot plexi sauf le couvercle plat 26796
• Les couvercles pour tamisage humide sont équipés d'une buse répartissant l'eau sur la totalité de la surface du tamis. (sur demande pour tamis φ 315mm)
• Couvercle pour tamis φ 300/315/400/450mm
• Pour tamisage à sec
Spécification
Spécification
| Type de produit | Dispositif de serrage confort |
| Modèle | AS 450 |
| À utiliser avec (équipement) | Tamis de 400 à 450 mm de diamètre |