Learn More
RETSCH Broyeur centrifuge ZM 200 Ultra, rotors Push Fit
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Type:
12 Dents, acier inox – matières moyennes à grossières
Push Fit en acier inox 24 dents
Rotor à 6 dents
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Accessoire pour broyeur centrifuge ZM 200 Ultra
- Revêtement résistant à l’usure
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable |
| Type | Rotor à 6 dents |
| Vitesse max. | 6 000 à 18 000 tr/min |
| Diamètre max. du tube | 9,9 cm |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur centrifuge |