Learn More
RETSCH Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 : Tamis de distance
Tous les produits Retsch Produits
Click to view available options
Porosité:
0,08 mm
0,12 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,50 mm (0,01 in)
0,75 mm
1,50 mm
4,0 mm
Type de pores:
Trous Conidur
Trous ronds
Trous trapézoïdaux
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tamis de distance |
| À utiliser avec (équipement) | Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Porosité | 0,12 mm |
| Type de pores | Trous trapézoïdaux |