Learn More
RETSCH Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 : Tamis de distance
Pour matériaux thermosensibles
602.08€
Spécification
Type de produit | Tamis de distance |
---|---|
À utiliser avec (équipement) | Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 |
Matériau | Acier inoxydable |
Code produit | Marque | Porosité | Type de pores | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Porosité | Type de pores | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10852061
|
RETSCH
03.647.0254 |
0,12 mm | Trous trapézoïdaux |
602.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10564215
|
RETSCH
03.647.0255 |
0,2 mm | Trous trapézoïdaux |
602.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11904252
|
RETSCH
03.647.0253 |
0,08 mm | Trous trapézoïdaux |
602.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10509772
|
RETSCH
03.647.0258 |
0,75 mm | Trous trapézoïdaux |
602.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10052212
|
RETSCH
03.647.0260 |
1,50 mm | Trous trapézoïdaux |
602.08€
1 pièce |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10425052
|
RETSCH
03.647.0257 |
0,50 mm (0,01 in) | Trous Conidur |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10061222
|
RETSCH
03.647.0256 |
0,25 mm | Trous trapézoïdaux |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11914252
|
RETSCH
03.647.0261 |
4,0 mm | Trous ronds |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Spécification
Tamis de distance | |
Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 | |
Acier inoxydable |