Learn More
RETSCH Broyeur ultra-centrifuge ZM 200 : Tamis anneau
Code produit. 10498722 Tous les produits Retsch Produits
Change view
Click to view available options
Matériau:
Acier inoxydable
Acier inoxydable résistant à la corrosion
Porosité:
0,08 mm
0,08 mm (0,003 in)
0,12 mm
0,2 mm
0,25 mm
0,50 mm (0,01 in)
0,75 mm
0,75 mm (0,029 in)
1,0 mm
1,0 mm (0,03 in)
1,50 mm
2,0 mm
2,0 mm (0,07 in)
2,00 mm
3,0 mm
3,0 mm (0,11 in)
3,00 mm
4,0 mm
5,0 mm
5,00 mm
6,0 mm
6,0 mm (0,23 in)
Type de pores:
Trous Conidur
Trous ronds
Trous trapézoïdaux
Type de produit:
Tamis à anneau
Tamis à anneau avec rebord renforcé
Conditionnement:
1 pièce
33 product options available for selection
Product selection table with 33 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Matériau Porosité Type de pores Type de produit unitSize
10498722 Acier inoxydable 0,50 mm (0,01 in) Trous Conidur Tamis à anneau 1 pièce
11944242 Acier inoxydable 1,50 mm Trous trapézoïdaux Tamis à anneau avec rebord renforcé 1 pièce
10354721 Acier inoxydable 1,0 mm Trous trapézoïdaux Tamis à anneau 1 pièce
10463032 Acier inoxydable 0,50 mm (0,01 in) Trous Conidur Tamis à anneau avec rebord renforcé 1 pièce
10519141 Acier inoxydable 0,12 mm Trous trapézoïdaux Tamis à anneau 1 pièce
10670252 Acier inoxydable 0,2 mm Trous trapézoïdaux Tamis à anneau 1 pièce
10350061 Acier inoxydable 0,08 mm Trous trapézoïdaux Tamis à anneau 1 pièce
10655271 Acier inoxydable 0,75 mm Trous trapézoïdaux Tamis à anneau 1 pièce
10130831 Acier inoxydable 2,00 mm Trous trapézoïdaux Tamis à anneau 1 pièce
11737704 Acier inoxydable 4,0 mm Trous ronds Tamis à anneau 1 pièce
10019060 Acier inoxydable 1,50 mm Trous trapézoïdaux Tamis à anneau 1 pièce
10079340 Acier inoxydable 0,25 mm Trous trapézoïdaux Tamis à anneau 1 pièce
10730661 Acier inoxydable 3,00 mm Trous ronds Tamis à anneau 1 pièce
10039070 Acier inoxydable 5,0 mm Trous ronds Tamis à anneau 1 pièce
11761846 Acier inoxydable 0,75 mm (0,029 in) Trous Conidur Tamis à anneau avec rebord renforcé -
11904242 Acier inoxydable 0,08 mm (0,003 in) Trous Conidur Tamis à anneau avec rebord renforcé 1 pièce
10297790 Acier inoxydable 6,0 mm Trous ronds Tamis à anneau 1 pièce
11914242 Acier inoxydable 0,12 mm Trous trapézoïdaux Tamis à anneau avec rebord renforcé 1 pièce
11924242 Acier inoxydable 0,2 mm Trous trapézoïdaux Tamis à anneau avec rebord renforcé 1 pièce
11954242 Acier inoxydable 2,0 mm (0,07 in) Trous Conidur Tamis à anneau avec rebord renforcé 1 pièce
10101543 Acier inoxydable 1,0 mm (0,03 in) Trous Conidur Tamis à anneau avec rebord renforcé 1 pièce
11974242 Acier inoxydable 3,0 mm (0,11 in) Trous ronds Tamis à anneau avec rebord renforcé 1 pièce
11964242 Acier inoxydable 4,0 mm Trous ronds Tamis à anneau avec rebord renforcé 1 pièce
11994242 Acier inoxydable 6,0 mm (0,23 in) Trous ronds Tamis à anneau avec rebord renforcé 1 pièce
11984242 Acier inoxydable 5,00 mm Trous ronds Tamis à anneau avec rebord renforcé 1 pièce
10656320 Acier inoxydable 0,50 mm (0,01 in) Trous Conidur Tamis à anneau avec rebord renforcé 1 pièce
11944252 Acier inoxydable résistant à la corrosion 0,25 mm Trous trapézoïdaux Tamis à anneau avec rebord renforcé 1 pièce
11702513 Acier inoxydable résistant à la corrosion 0,2 mm Trous trapézoïdaux Tamis à anneau avec rebord renforcé -
11954252 Acier inoxydable résistant à la corrosion 0,75 mm Trous trapézoïdaux Tamis à anneau avec rebord renforcé 1 pièce
11984252 Acier inoxydable résistant à la corrosion 2,0 mm Trous trapézoïdaux Tamis à anneau avec rebord renforcé -
11846013 Acier inoxydable résistant à la corrosion 1,0 mm Trous trapézoïdaux Tamis à anneau avec rebord renforcé 1 pièce
11994252 Acier inoxydable résistant à la corrosion 3,0 mm Trous ronds Tamis à anneau avec rebord renforcé 1 pièce
11974252 Acier inoxydable résistant à la corrosion 1,50 mm Trous trapézoïdaux Tamis à anneau avec rebord renforcé 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 33 options available.
33 options
Code produit. 10498722 Fournisseur RETSCH Code fournisseur 03.647.0235
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tamis en acier inoxydable à utiliser avec le broyeur ultra-centrifuge ZM200
Spécification
Type de produit Tamis à anneau
À utiliser avec (équipement) Broyeur ultra-centrifuge ZM 200
Matériau Acier inoxydable
Porosité 0,50 mm (0,01 in)
Type de pores Trous Conidur