Learn More
Thermo Scientific™ Réfrigérateurs de chromatographie Revco™ High-Performance
Réalisez une grande variété d’applications qui requièrent un contrôle précis de la température grâce à ces unités, facilitant l’accès total aux instruments de chromatographie ainsi que l’installation aisée des instruments de chromatographie dans la chambre.
Spécification
| Type | Réfrigérateur de chromatographie |
|---|---|
| Gamme de températures | 1 ° à 8 ° C |
| Réfrigérant | Sans CFC |
| Isolation | Mousse d’uréthane haute densité sans CFC |
| Certifications/Conformité | CE, cUL, UL |
Description
Réalisez une grande variété d’applications qui requièrent un contrôle précis de la température grâce aux réfrigérateurs de chromatographie Thermo Scientific™ Revco™ High-Performance. Ces réfrigérateurs disposent d’un système de contrôle par microprocesseur, de systèmes de ventilation positive, d’une conception de qualité industrielle et de compresseurs frigorifiques ultra-résistants idéaux pour un usage industriel, clinique et scientifique. Deux ports d’accès de 5,1 cm (2 in) de diamètre dotés de couvercles à charnières facilitent l’accès total aux instruments de chromatographie ainsi que l’installation aisée des instruments et appareillages dans le compartiment.
- Températures réglables de 1° à 8°C, point de consigne prédéfini en usine à 4°C
- Système de ventilation forcée positive maintenant une température uniforme dans tout l’appareil
- Joints de porte étanches pour une meilleure intégrité de température
- Dégivrage automatique et évacuation des condensats
Contrôle par microprocesseur :
- Technologie électronique numérique pour une utilisation simplifiée et une meilleure précision
- Instruments et commandes montés en partie basse sur les modèles de 45,8 ft3, en partie haute sur les autres modèles
- Commandes sous forme d’icônes
- Affichage numérique de température à 0,1°C près très lisible
- Le thermomètre graphique s’affiche en vert (fixe) quand la température est normale ; la barre supérieure clignote en cas de température excessive et l’ampoule clignote en cas de température insuffisante
- Démarrage automatique du cycle de dégivrage à la demande, ce qui élimine tout besoin de minuterie de dégivrage, minimise l’accumulation de givre et optimise l’efficacité du serpentin de réfrigération
- Sécurité des points de consigne renforcée par l’interrupteur principal à clé à trois positions ON/OFF/ALARM ON (MARCHE/ARRÊT/ALARME ENCLENCHÉE)
- Système de batterie de secours du régulateur
- Avertissements sonores/visuels signalant tout écart de température ou coupure de courant
- Test de l’alarme par bouton-poussoir et contacts d’alarme à distance
- Fonctions sourdine, de rappel et de réinitialisation automatique des alarmes
- Des points de consigne d’alarme sont prédéfinis pour signaler les écarts de température, de 5,5°C pour une température excessive et de 1,5°C pour une température insuffisante
Structure :
- Les surfaces intérieure et extérieure en acier peint époxy sont particulièrement résistantes.
- Portes vitrées coulissantes à plusieurs panneaux sur les modèles de 45,8 ft3, portes battantes vitrées avec fermetures à ressort sur les autres, restent ouvertes à 90°
- Deux ports d’accès de 5,1 cm (2 in) de diamètre dotés de couvercles à charnières
- Réfrigérant sans CFC
- Les unités de 45,8 ft3 sont dotées d’un éclairage intérieur activé par un interrupteur indépendant, tandis que sur les autres, l’éclairage intérieur s’actionne depuis l’extérieur
- Double prise étanche à la vapeur (sous tension)
- Étagères à claire-voie à revêtement époxy
- Roulettes doubles
Informations de commande :
Des enregistreurs graphiques de température, des moniteurs d’alimentation et d’autres options sont disponibles séparément.
Comprend :
Cordon d’alimentation séparé pour les prises internes sur les modèles de 45,8 et 78,8 ft3
Spécification
| Réfrigérateur de chromatographie | |
| Sans CFC | |
| CE, cUL, UL | |
| Deux ports d’accès de 2 in. (5,1 cm) de diamètre dotés de couvercles à charnières | |
| Alarm, Recorder | |
| 147.3cm |
| 1 ° à 8 ° C | |
| Mousse d’uréthane haute densité sans CFC | |
| Roulettes de 5 in. (2 cm) (deux verrouillables, deux non verrouillables), installées en usine | |
| automatique | |
| 58 po |