Learn More
BUCHI Cartouches FlashPure ID C18 Flash
Efficace pour composés apolaires
Marque: BUCHI 145152104
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Includes: 1 pièce
Description
- Haute résolution de séparation grâce à une silice haute qualité
- Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
- Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
- Performances reproductibles d’un lot à l’autre
- Augmentation du débit des échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
- Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement
Spécification
Silica - C18 | |
40 g | |
200 psig |
Cartouche | |
Composés non polaires | |
FlashPure |