Learn More
BUCHI Cartouches de chromatographie Flash FlashPure ID C18
Code produit. 16330286 Tous les produits Buchi Produits
Click to view available options
Poids du lit (métrique):
120 g
Code produit. 16330286
Marque: BUCHI 145152991
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Includes
1 pièce
Les cartouches FlashPure ID sont conçues pour les systèmes de chromatographie BUCHI Pure. La technologie RFID intégrée transfère automatiquement les paramètres et les données des cartouches vers le système flash.
  • Haute résolution de séparation grâce à une silice haute qualité
  • Pureté de fraction accrue grâce à une meilleure séparation
  • Évaporation plus rapide des plus petits volumes de fraction
  • Performances reproductibles d’un lot à l’autre
  • Augmentation du débit des échantillons grâce à une capacité de chargement élevée des échantillons
  • Économie de solvants : le rendement de purification requis est atteint plus rapidement
Spécification
Matériau Silica - C18
Type Cartouche Flash
Poids du lit (métrique) 120 g
À utiliser avec (application) Composés non polaires
Pression max. 200 psig
Gamme de produits FlashPure