Learn More
RUBIS Brucelles à action inversée
Code produit. 11743426
Encompass_Preferred
Click to view available options
Type de pointe:
Pointe fine tranchante
Pointe plate/ronde
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11743426
Marque: RUBIS OR
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Brucelles à action inversée - SS antimagnétique/antiacide
  • Pinces à action inversée
  • Pinces de haute précision
  • 100 % fabriqué en Suisse
  • Appuyer pour ouvrir
  • Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
  • Alignement parfait
  • Très fiable
  • Conçu pour des applications à usage prolongé
Spécification
Type de pointe Pointe fine tranchante
Longueur (impériale) 4.52 in.
Matériau Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
Longueur (métrique) 115 mm
Type de produit Pincettes à action inverse
Quantité (nbre par cas) 1 par unité
Type Pinces brucelles à verrouillage automatique
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.