Learn More
RUBIS Brucelles à action inversée
Click to view available options
Type de pointe:
Pointe fine tranchante
Pointe plate/ronde
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Pinces à action inversée
- Pinces de haute précision
- 100 % fabriqué en Suisse
- Appuyer pour ouvrir
- Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique
- Alignement parfait
- Très fiable
- Conçu pour des applications à usage prolongé
Spécification
Spécification
| Type de pointe | Pointe plate/ronde |
| Longueur (impériale) | 4.72 in. |
| Matériau | Acier inoxydable anti-acide/antimagnétique |
| Longueur (métrique) | 123 mm |
| Type de produit | Pincettes à action inverse |
| Quantité (nbre par cas) | 1 par unité |
| Type | Pinces brucelles à verrouillage automatique |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.