Learn More
Analytes de révision 4, haute concentration, SPEX CertiPrep™
Tous les produits SPEX Certiprep ProduitsDescription
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
| Analyte | N° CAS | Concentration |
|---|---|---|
| 1,1-Dichloropropanone | 513-88-2 | 2000μg/ml |
| 1-Chlorobutane | 109-69-3 | 2000μg/ml |
| 2-Butanone | 78-93-3 | 2000μg/ml |
| 2-Hexanone | 591-78-6 | 2000μg/ml |
| 2-Nitropropane | 79-46-9 | 2000μg/ml |
| 4-Méthyl-2-pentanone | 108-10-1 | 2000μg/ml |
| Acétone | 67-64-1 | 2000μg/ml |
| Cyanure de vinyle | 107-13-1 | 2000μg/ml |
| Chlorure dallyle | 107-05-1 | 2000μg/ml |
| Disulfure de carbone | 75-15-0 | 2000μg/ml |
| Chloracétonitrile | 107-14-2 | 2000μg/ml |
| Éther | 60-29-7 | 2000μg/ml |
| Méthacrylate déthyle stabilisé | 97-63-2 | 2000μg/ml |
| Hexachloroéthane | 67-72-1 | 2000μg/ml |
| Iodométhane | 74-88-4 | 2000μg/ml |
| Méthacrylonitrile | 126-98-7 | 2000μg/ml |
| Acrylate de méthyle | 96-33-3 | 2000μg/ml |
| Méthacrylate de méthyle | 80-62-6 | 2000μg/ml |
| éther méthyl-tert-butylique | 1634-04-4 | 2000μg/ml |
| Nitrobenzène | 98-95-3 | 2000μg/ml |
| Pentachloroéthane | 76-01-7 | 2000μg/ml |
| Propionitrile | 107-12-0 | 2000μg/ml |
| Tétrahydrofurane | 109-99-9 | 2000μg/ml |
| trans-1,4-Dichloro-2-butène | 110-57-6 | 2000 μg/ml |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Method 524.2 Revision 4 Mix (High Level) |
| Note relative au nom | Method 524.2 |
| Conditionnement | Ampoule en verre ambré prédécoupée de 2 mL |
| Concentration or Composition Notes | Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières. |
| Méthodes | For US EPA Method 524.2 |
| Technique | AA, ICP |
| À utiliser avec (équipement) | GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques |
| Type | Certified Reference Material |
| Solvent or Matrix | Methanol-P and T |
| Quantité | 1 ml |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
- Method 524.2 Revision 4 Mix (High Level)
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H331-Toxique par inhalation.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: iodomethane, methanol
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire