Learn More
Labconco™ ReVo MSC IV Bar
Tous les produits Labconco Corporation Produits
Click to view available options
Dimensions (L x l x H) extérieures:
900 x 20 x 20 mm
1 200 x 20 x 20 mm
1500 x 20 x 20 mm
1800 x 20 x 20 mm
Conditionnement:
1 unité
Description
- IV Bar and mounting hardware compatible with various biosafety cabinets, including Purifier Axiom Biosafety Cabinets, Purifier Cell Logic and Cell Logic+ Biosafety Cabinets, Purifier Logic and Logic+ Biosafety Cabinets, Purifier Logic and PuriCare Procedure Stations and ReVo Microbiological Safety Cabinets.
Spécification
Spécification
| Type de produit | IV Bag Holder Kit |
| Dimensions (L x l x H) extérieures | 1500 x 20 x 20 mm |
| Poids à l’expédition (métrique) | 3.0 kg |