Learn More
RG108, MedChemExpress
Code produit. 16495788
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
Code produit. 16495788
Marque: Medchem Express HY13642
MedChemExpress RG108 (N-Phthalyl-L-tryptophan) is a non-nucleoside DNA methyltransferases (DNMTs) inhibitor (IC50=115 nM) that blocks the DNMTs active site. RG108 (N-Phthalyl-L-tryptophan) causes demethylation and reactivation of tumor suppressor genes, but it does not affect the methylation of centromeric satellite sequences.
RG108 (N-Phthalyl-L-tryptophan) is a non-nucleoside DNA methyltransferases (DNMTs) inhibitor (IC50=115 nM) that blocks the DNMTs active site. RG108 (N-Phthalyl-L-tryptophan) causes demethylation and reactivation of tumor suppressor genes, but it does not affect the methylation of centromeric satellite sequences.
Spécification
Nom chimique ou matériau RG108
Forme physique Powder
CAS 48208-26-0
Couleur Jaune
Quantité 10 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C19H14N2O4
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme N-Phthalyl-L-tryptophan
Informations sur la solubilité DMSO : 100 mg/mL (299.11 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES O=C(N1[C@H](C(O)=O)CC2=CNC3=C2C=CC=C3)C4=CC=CC=C4C1=O
Poids moléculaire (g/mol) 334.33
Poids de la formule 334.33
Pourcentage de pureté 99.51%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.