missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RG3039, MedChemExpress
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Description
RG3039 (PF-06687859) is an orally bioavailable and brain-penetrant DcpS inhibitor with an IC50 of 0.069 nM.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | RG3039 |
| CAS | 1005504-62-0 |
| Couleur | Off-White |
| Notes de qualité de la pureté | Research |
| Formule moléculaire | C21H23Cl2N5O |
| Quantité | 100 mg |
| Synonyme | PF-06687859 |
| Informations sur la solubilité | DMSO : 5 mg/mL (11.56 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | NC1=NC(N)=C2C(OCC3CCN(CC4=C(Cl)C=CC=C4Cl)CC3)=CC=CC2=N1 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 432.35 |
| Afficher plus |
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu