missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

RGB-286638 free base, MedChemExpress

Code produit. 16446786
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 16446786

Marque: Medchem Express HY15504A

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

MedChemExpress RGB-286638 is a CDK inhibitor that inhibits the kinase activity of cyclin T1-CDK9, cyclin B1-CDK1, cyclin E-CDK2, cyclin D1-CDK4, cyclin E-CDK3, and p35-CDK5 with IC50s of 1, 2, 3, 4, 5 and 5 nM, respectively; also inhibits GSK-3β, TAK1, Jak2 and MEK1, with IC50s of 3, 5, 50, and 54 nM.

RGB-286638 is a CDK inhibitor that inhibits the kinase activity of cyclin T1-CDK9, cyclin B1-CDK1, cyclin E-CDK2, cyclin D1-CDK4, cyclin E-CDK3, and p35-CDK5 with IC50s of 1, 2, 3, 4, 5 and 5 nM, respectively

Spécification

Nom chimique ou matériau RGB-286638 free base
Forme physique Solid
CAS 784210-88-4
Couleur Yellowish Green
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C29H35N7O4
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Informations sur la solubilité DMSO : 2.6 mg/mL (4.77 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NN1CCOCC1)NC2=CC=CC(C3=C4C(C5=CC=C(CN6CCN(CCOC)CC6)C=C5)=NN3)=C2C4=O
Poids moléculaire (g/mol) 545.63
Poids de la formule 545.63
Pourcentage de pureté 95.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins

Research purposes only

Correction du contenu d'un produit

Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis