Learn More
Thermo Scientific™ Kits RheBuild™
Tout ce dont vous avez besoin pour entretenir vos vannes et injecteurs Thermo Scientific™ Rheodyne™ dans votre système HPLC.
Marque: Thermo Scientific™ 7125-999
Code nomenclature Nacres: SB.51
Informations supplémentaires : Poids : 0.20000kg
Description
Utilisez les kits Thermo Scientific™ RheBuild pour entretenir vos vannes et injecteurs Thermo Scientific™ Rheodyne™ pour la chromatographie en phase liquide (HPLC) haute performance. Un seul kit comprend tout ce dont vous avez besoin.
Spécification
Kit d’entretien | |
Pour modèles Rheodyne 7125/7126 | |
Injecteur Rheodyne modèles 7125/7126 |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.