Learn More
Thermo Scientific™ Raccords haute pression RheFlex™
Raccordements haute pression fiables avec les raccords haute pression Thermo Scientific™ RheFlex™.
28.00€ - 202.87€
Code produit | Marque | Type | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10299594
|
Thermo Scientific™
6000-210 |
Ferrule 1/16 po haute pression | 10/boîte |
54.35€
10 pièces |
Expédition estimée: 25-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10197704
|
Thermo Scientific™
6000-262 |
Jeu de raccords à haute pression extra longs | 10/boîte |
202.87€
10 pièces |
Expédition estimée: 28-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
10249704
|
Thermo Scientific™
6000-111 |
Ensemble de raccords haute pression longs | 5 / paquet |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11567701
|
Thermo Scientific™
6000-162 |
Ensemble de raccords à haute pression extra longs | 5 / paquet |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
11577701
|
Thermo Scientific™
6000-209 |
Kit de raccords RheFlex SST 10-32, 1/16 | 10 / boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10016844
|
Thermo Scientific™
6000-109 |
Ensemble de raccords haute pression courts | 5 / paquet |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10269264
|
Thermo Scientific™
6000-211 |
Ensemble de raccords haute pression longs | 10 / boîte |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
10650816
|
Thermo Scientific™
6000-110 |
Ferrule SST RheFlex 1/16 | 5 / paquet |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||||
Description
Assurez des raccordements haute pression fiables à l’aide des raccords haute pression Thermo Scientific™ RheFlex™. Ces raccords sont usinés de précision à partir d’acier inoxydable 316 pour être exempts de bavures et de contaminants.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.