Learn More
Solution étalon de rhénium, pour AAS, 1 mg/ml de Re dans l’eau, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rhenium standard solution |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| CAS | 13598-65-7, 7732-18-5 |
| Forme physique | Liquide |
| Formule moléculaire | H4NO4Re |
| Concentration | 997 to 1003 μg/mL of Re (4+) in water (20°C) |
| Numéro MDL | MFCD00012377 |
| Couleur | Incolore |
| Solubilité | solubilité dans l’eau : miscible. |
| Clé InChI | XPSXHXWHJAIQJR-UHFFFAOYSA-M |
| Afficher plus |