Learn More
Thermo Scientific™ Injecteurs d’échantillon Thermo Scientific Rheodyne™ 9725 et 9725i
Obtenez des injections HPLC précises et une bonne protection contre les chocs de pression avec les injecteurs d’échantillons biocompatibles à mode double Thermo Scientific™ Rheodyne™ 9725 et 9725i.
1383.12€ - 1852.14€
Spécification
Mode | Mode double |
---|---|
Volume (métrique) d’échantillon | 20 µl |
À utiliser avec (équipement) | HPLC |
Type | Injecteur d’échantillons HPLC à débit continu |
Matériau du stator | PEEK |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10417044
|
Thermo Scientific™
9725I |
Mode double ; débit continu ; interrupteur de détection de position |
1852.14€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10762327
|
Thermo Scientific™
9725 |
Mode double ; Flux continu ; Stator en PEEK |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Description
Utilisez les injecteurs d’échantillons biocompatibles Thermo Scientific™ Rheodyne™ 7725 et 7725i pour maintenir un flux HPLC continu entre les positions de chargement et d’injection et pour vous protéger contre les chocs de pression. La conception MBB (Make Before Break, à deux interrupteurs) garantit un flux ininterrompu pendant l’injection d’échantillons. Fabriqués en Thermo Scientific™ PEEK™, ces injecteurs à mode double peuvent utiliser un remplissage partiel pour une perte d’échantillon nulle, ou un remplissage complet pour une meilleure reproductibilité. Injectez des échantillons de 1 µl à 5 ml avec une grande précision. Le modèle 9725i présente un interrupteur de détection de position offrant un signal de démarrage reproductible. Les injecteurs comprennent une boucle d’échantillonnage de 20 μl.
- Structure PEEK™ biocompatible
- Conception Make-Before-Break (MBB)
- Peuvent utiliser un remplissage partiel pour une perte d’échantillon nulle, ou un remplissage complet pour une meilleure reproductibilité
- Injectez 1 µl à 5 ml avec une grande précision
- Le modèle 9725i présente un interrupteur de détection de position offrant un signal de démarrage reproductible
Comprend : boucle d’échantillonnage de 20 µl
Spécification
Mode double | |
HPLC | |
PEEK |
20 µl | |
Injecteur d’échantillons HPLC à débit continu |
Période de garantie limitée : sous réserve de l’ensemble des conditions et des exclusions de garantie prévues par nos conditions générales de vente, ce produit est garanti pendant quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date d’expédition du produit. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : Toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du/des produit(s) à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas au(x) produit(s) sur les pages Web associées à cette déclaration.