Learn More
Thermo Scientific™ Boucles d’échantillonnages Rheodyne™
Product Code. 10776524 Shop All Thermo Scientific Products
Click to view available options
Volume (métrique):
2 μl
5 μl
5 µl
10 μl
20 μl
50 μl
50 µl
100 μl
200 μl
200 µl
500 μl
1 ml
5 ml
À utiliser avec (équipement):
Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125
Injecteur Rheodyne modèles 9010 / 9725
Injecteur Rheodyne modèles 9725 / 9725i
Modèle d’injecteur Rheodyne 8125
Modèles d’injecteurs Rheodyne 7725 et 7725i
Diamètre (métrique) interne:
0,18 mm
0,18 mm
0,20 mm
0,25 mm
0,25 mm
0,30 mm
0,51 mm
0,51 mm
0,76 mm
0,76 mm
0,8 mm, 0,5 mm et 0,2 mm
1,0 mm
Unit Size:
1 pièce
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10776524
Brand: Thermo Scientific™ 7025
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific™ Rheodyne sont destinées aux injecteurs d’échantillons Rheodyne en acier inoxydable ou PEEK biocompatible.
Les boucles d’échantillonnage Thermo Scientific™ Rheodyne sont destinées aux injecteurs d’échantillons Rheodyne en acier inoxydable ou PEEK biocompatible.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type Boucle d’échantillonnage
Description Pour Rheodyne 7010 / 7125 ; 200 µl ; dia. int. de 0,76 mm
À utiliser avec (équipement) Injecteur Rheodyne modèles 7010 / 7125
Diamètre (impériale) interne 0,030 in
Diamètre (métrique) interne 0,76 mm
Volume (métrique) 200 μl