Learn More
Rho-Kinase-IN-1, MedChemExpress
Code produit. 16422898
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Code produit. 16422898
Marque: Medchem Express HY100270
MedChemExpress Rho-Kinase-IN-1 is a Rho kinase (ROCK) inhibitor (Ki values of 30.5 and 3.9 nM for ROCK1 and ROCK2, respectively) extracted from US20090325960A1, compound 1.008.
Rho-Kinase-IN-1 is a Rho kinase (ROCK) inhibitor (Ki values of 30.5 and 3.9 nM for ROCK1 and ROCK2, respectively) extracted from US20090325960A1, compound 1.008.
Spécification
Nom chimique ou matériau Rho-Kinase-IN-1
CAS 1035094-83-7
Couleur Off-White
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C20H24N4S
Quantité 10 mg
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (141.84 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES CSC1=CC=C(CN2CC(NC3=CC4=C(NN=C4)C=C3)CCC2)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 352.5
Poids de la formule 352.5
Pourcentage de pureté 99.72%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.