missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
STEMCELL Technologies Rho Kinase Inhibitor IV (Dihydrochloride)
Click to view available options
Quantité:
1 mg
500 μg
Conditionnement:
1mg
Description
- Rho Kinase Inhibitor IV is a selective and potent inhibitor of Rho-associated coiled-coil containing protein kinase 2 (ROCK2; IC50 = 11.8 nM; Tamura et al.) It is a glycyl analog of Fasudil (Catalog #73662) with increased specificity for ROCK2 (Tamura)
- Rho Kinase Inhibitor IV is more potent than other ROCK inhibitors, including Y-27632 (Ki = 220 nM) and Fasudil (IC50 = 158 nM)
- It shows good specificity for ROCK2 compared to other kinases such as calcium/calmodulin-dependent kinase type II (IC50 = 2.57 μM), PKG (IC50 = 2.35 μM), Aurora A (IC50 = 3.26 μM), or PKA or PKC (IC50 ≥ 10 μM each)
- ROCK1 and ROCK2 act downstream of the G protein Rho to regulate actin-myosin turnover and dynamics, and play an important role in stem cell renewal, smooth muscle contraction, cell adhesion, and proliferation (Narumiya et al.; Olson; Watanabe et al.) This product is supplied as the dihydrochloride salt of the molecule
Spécification
Spécification
| CAS | 67-56-1 |
| Synonyme | (S)-Glycyl-H-1152 |
| Quantité | 1 mg |
| Formule moléculaire | C18H24N4O3S · 2HCl |
| Pureté | ≥98% |
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu