Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rhodamine B, 98+ %
Code produit. p-3776815 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
100g
10g
1kg
25g
Code produit. 10440341
Marque: Thermo Scientific Chemicals undefined
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
CAS: 81-88-9 | C28H31ClN2O3 | 479.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 81-88-9
Formule moléculaire C28H31ClN2O3
Poids moléculaire (g/mol) 479.02
Numéro MDL MFCD00011931
Clé InChI PYWVYCXTNDRMGF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme Basic Violet 10, C.I. 45170
CID PubChem 6694
ChEBI CHEBI:52334
Nom IUPAC [9-(2-carboxyphényl)-6-(diéthylamino)xanthen-3-ylidène]-diéthylazanium ; chlorure
SMILES [Cl-].CCN(CC)C1=CC2=[O+]C3=CC(=CC=C3C(C3=CC=CC=C3C(O)=O)=C2C=C1)N(CC)CC
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodamine B
Point de fusion 210.0°C to 211.0°C
Note relative au nom Pure
Plage de pourcentage du dosage ≥98%
Beilstein 19, V,8, 669
Merck Index 15, 8307
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: slightly soluble in hcl and naoh, soluble in alcohol
Spectre IR Authentique
Poids de la formule 479.01
Pourcentage de pureté ≥98%
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Tension de vapeur Vapor Pressure: Negligible
Informations sur la décomposition >255°C
Couleur Vert
Quantité 10 g
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhodamine B
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.