Learn More
Rhodium, 5 % sur pâte de carbone actif, C101023-5, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rhodium |
| Note relative au nom | 5% on activated carbon paste, C101023-5 |
| Couleur | Noir |
| Forme physique | Pâte |
| Quantité | 10 g |