Learn More
Rhodium, 5 % sur carbone, sec, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le rhodium, 5 % sur carbone est un réactif utile pour la conversion des nitriles en amines primaires et l’hydrogénation des anneaux aromatiques, pyridines, aldéhydes et sucres. Il est également utilisé pour la réduction des oximes en amines et pour la réduction du nitrobenzène en phénylhydroxylamine à l’aide d’hydrazine hydraté en tant que source d’hydrogène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les halogènes, le trifluorure de chlore et le difluorure d’oxygène.
Le rhodium, 5 % sur carbone est un réactif utile pour la conversion des nitriles en amines primaires et l’hydrogénation des anneaux aromatiques, pyridines, aldéhydes et sucres. Il est également utilisé pour la réduction des oximes en amines et pour la réduction du nitrobenzène en phénylhydroxylamine à l’aide d’hydrazine hydraté en tant que source d’hydrogène.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts, les halogènes, le trifluorure de chlore et le difluorure d’oxygène.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rhodium |
| Note relative au nom | 5% on carbon, dry |
| Quantité | 5 g |
| Odeur | Odorless |
| Numéro UN | UN1325 |
| Merck Index | 14,8186 |
| Informations sur la solubilité | Insoluble in water. |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Rhodium, 5% on carbon, dry
- Attention
- Matière solide inflammable Catégorie 2
- H228-Matière solide inflammable.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- MIXTURE LIST-Contient: Carbon, Rhodium