Learn More
Dimère d’acétate de rhodium(II), dihydraté, environ 43 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10402781 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10402781 1 g Flacon en verre 1g
10062580 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10402781 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197610010
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 29998-99-0 | C8H16O10Rh2 | 478.02 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 29998-99-0
Formule moléculaire C8H16O10Rh2
Poids moléculaire (g/mol) 478.02
Numéro MDL MFCD00149212
Synonyme Tetrakis[micron-(acetato-O:O')]diaquadirhodium
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium(II) acetate dimer, dihydrate
Note relative au nom ca 43% Rh
Couleur Vert
Forme physique Poudre fine
Quantité 1 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire [(CH3CO2)2RhH2O]2
Fieser 08,434; 13,266; 15,278; 16,289; 17,298; 05,571
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: moderately soluble in many polar solvents like eth, anol, acetone, acetic acid, acetonitrile, dmso, ni, tromethane, thf, triethyl phosphate.
Poids de la formule 478.02
Pourcentage de pureté ∼43% (Rh)