Learn More
Dimère de trifluoroacétate de rhodium(II), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10771894 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10771894 1 g Flacon en verre 1g
10568833 250 mg Flacon en verre 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10771894 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 389700010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 31126-95-1 | C8F12O8Rh2 | 657.88 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31126-95-1
Formule moléculaire C8F12O8Rh2
Poids moléculaire (g/mol) 657.88
Numéro MDL MFCD00209611
Clé InChI SZQVMUPTZFMHQT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhodium ii trifluoroacetate dimer, trifluoroacetic acid rhodium ii salt dimer, dirhodium ii tetra trifluoroacetate, rhodium ii trifluoroacetate dimer, ?rh2 cf3coo 4, bis 2,2,2-trifluoroacetyl oxy rhodio 2,2,2-trifluoroacetate
CID PubChem 10985187
Nom IUPAC acide 2,2,2-trifluoroacétique de rhodium
SMILES C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.C(=O)(C(F)(F)F)O.[Rh].[Rh]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Couleur Vert
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Poids de la formule 657.88
compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhodium(II) trifluoroacetate dimer
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.