Learn More
Chlorure de rhodium(III), anhydre, 48,6-49,2 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10558902 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10558902 500 mg Flacon en verre 500mg
10209043 2.5 g Flacon en verre 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10558902 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 419105000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 10049-07-7 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10049-07-7
Formule moléculaire Cl3Rh
Poids moléculaire (g/mol) 209.26
Numéro MDL MFCD00011204
Clé InChI SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC Trichlorure de rhodium(3+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Spécification
Point d’ébullition 717.0°C (730.0 mmHg)
Nom chimique ou matériau Rhodium(III) chloride
Point de fusion 450.0°C
Note relative au nom 48.6-49.2% Rh
Couleur Noir
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 500 mg
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 5.38
Densité 5.3800g/mL
Formule linéaire RhCl3
Fieser 02,357; 03,242; 06,504; 07,313; 08,435; 11,460; 14,271; 16,292; 17,366
Merck Index 15, 8313
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alkaline solution
Poids de la formule 209.26
Pourcentage de pureté 48.6 to 49.2% Rh
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Rhodium(III) chloride, anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.