Learn More
Chlorure de rhodium(III) hydraté, 38 % Rh, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10571641 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Tamaño de la unidad:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Quantité Conditionnement Tamaño de la unidad
10571641 5 g Flacon en verre 5g
10561641 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10571641 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 195520050
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Añadir a la cesta
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 20765-98-4
Formule moléculaire Cl3Rh
Poids moléculaire (g/mol) 209.26
Numéro MDL MFCD00149839
Clé InChI SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC Trichlorure de rhodium(3+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Rhodium(III) chloride hydrate
Point de fusion 100.0°C
Couleur Marron à marron-rouge
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 5 g
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire RhCl3·xH2O
Fieser 10,343; 11,460; 14,271; 16,292; 17,366
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alchol and hcl, insoluble in ether
Poids de la formule 209.26
Pourcentage de pureté 38% (Rh)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Rhodium(III) chloride hydrate
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Consejos de prudencia
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.