Learn More
Chlorure de rhodium(III) hydraté, Premion™, 99,99 % (à base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11320298
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11320298 1 g 1g
11310298 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11320298 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 043702.03
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20765-98-4
Formule moléculaire Cl3Rh
Poids moléculaire (g/mol) 209.26
Numéro MDL MFCD00149839
Clé InChI SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
Nom IUPAC Trichlorure de rhodium(3+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium (III) chloride hydrate
Point de fusion 100°C (decomposition)
Couleur Rouge
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Merck Index 14,8188
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol. Slightly soluble in acetone.
Poids de la formule 209.26 (Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Premion