Learn More
Chlorure de rhodium(III) hydraté, Rh 38,5-45,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11331658
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
0.25g
1g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11331658 1 g 1g
11341658 0.25 g 0.25g
11351658 5 g 5g
11365819 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11331658 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011032.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 20765-98-4 | Cl3Rh | 209.26 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 20765-98-4
Formule moléculaire Cl3Rh
Poids moléculaire (g/mol) 209.26
Numéro MDL MFCD00149839
Clé InChI SONJTKJMTWTJCT-UHFFFAOYSA-K
Synonyme Rhodium trichloride hydrate
Nom IUPAC Trichlorure de rhodium(3+)
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium(III) chloride hydrate
Point de fusion 100°C (decomposition)
Note relative au nom Rh 38.5-45.5%
Couleur Rouge
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Sensibilité Hygroscopic
Aspect Dark red crystals
Plage de pourcentage du dosage 38.5 to 45.5%
Informations sur la solubilité Soluble in alcohol and water. Slightly soluble in acetone.
Poids de la formule 209.26 (Anhydrous)