Learn More
Oxyde de rhodium(IV), Rh 75,2-77,4 %
Code produit 15402827
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15402827 250 mg 250mg
15492817 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15402827 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 047002.MD
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12137-27-8
Formule moléculaire O2Rh
Poids moléculaire (g/mol) 134.904
Numéro MDL MFCD00016312
Clé InChI KZYDBKYFEURFNC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme rhodium iv oxide, rhodium oxide rho2, rhodium dioxide, rho2
CID PubChem 82936
Nom IUPAC dioxorhodium
SMILES O=[Rh]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium(IV) oxide
Couleur Noir
Forme physique Poudre
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité It is insoluble in aqua regia.
Poids de la formule 134.9
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Rh 75.2 to 77.4%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic