Learn More
Rhodium, solution étalon de plasma, Rh 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Rhodium |
| Note relative au nom | Rh 1000μg/mL |
| Odeur | Characteristic |
| Forme physique | Liquide |
| Solubilité | Miscible with water |
| Type | Analytical Standard |
| Quantité | 50 mL |
| Qualité | Specpure |