Learn More
Rhodium, solution étalon de plasma, Rh 1000 μg/ml, Thermo Scientific Chemicals, Specpure™
Code produit. 11415060
Click to view available options
Quantité:
50 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
50mL
Code produit. 11415060
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035754.AP
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7440-16-6 | Rh | 102.91 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7440-16-6
Formule moléculaire Rh
Poids moléculaire (g/mol) 102.91
Numéro MDL MFCD00011201 MFCD03458392
Clé InChI MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 23948
ChEBI CHEBI:33359
Nom IUPAC rhodium
SMILES [Rh]
Spécification
Nom chimique ou matériau Rhodium
Note relative au nom Rh 1000μg/mL
Odeur Characteristic
Densité 1g/cm3 at 20°C
Forme physique Liquide
Solubilité Miscible with water
Quantité 500 mL