Learn More
Ribavirine EP Impureté D, Mikromol™
Description
Ribavirine EP Impureté D
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide |
| CAS | 8-5-3641 |
| Noms d’analytes ou de composants | 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide |
| Conditions d’expédition | Room Temperature |
| Formule moléculaire | C3 H4 N4 O |
| Certifications/Conformité | ISO 9001 |
| Synonyme | Ribavirin Imp. D (EP), Ribavirin USP Related Compound D, Ribavirin USP RC D, 1H-1,2,4-Triazole-3-carboxamide, Ribavirin Related Compound D, Ribavirin Impurity D |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H4N4O/c4-2(8)3-5-1-6-7-3/h1H,(H2,4,8)(H,5,6,7) |
| SMILES | NC(=O)c1nc[nH]n1 |
| Nom IUPAC | 1H-1,2,4-triazole-3-carboxamide |
| Afficher plus |